Learn More
N-Boc-L-tyrosine, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469742
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11469742 1 g 1g
11479742 5 g 5g
11489742 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469742 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10810.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3978-80-1
Formule moléculaire C14H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 281.31
Numéro MDL MFCD00037179
Clé InChI CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Synonyme boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
CID PubChem 117439
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-3-(4-hydroxyphényl)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-tyrosine
Point de fusion 141°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 2816406
Rotation optique +37° (c=1 in dioxan)
Poids de la formule 281.31
Pourcentage de pureté ≥98%