Learn More
N-Boc-L-tyrosine, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489742
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489742 25 g 25g
11469742 1 g 1g
11479742 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489742 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10810.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3978-80-1
Formule moléculaire C14H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 281.31
Numéro MDL MFCD00037179
Clé InChI CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Synonyme boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
CID PubChem 117439
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-3-(4-hydroxyphényl)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-tyrosine
Point de fusion 141°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2816406
Rotation optique +37° (c=1 in dioxan)
Poids de la formule 281.31
Pourcentage de pureté ≥98%