Learn More
N-BOC-L-valinol, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 10081594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10081594 1 g Flacon en verre 1g
10614365 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10081594 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399230010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 79069-14-0
Formule moléculaire C10H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 203.28
Numéro MDL MFCD00082635
Clé InChI OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Synonyme n-boc-l-valinol, boc-l-valinol, boc-valinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-valinol, s-n-tert-butoxycarbonyl valinol, r-n-tert-butoxycarbonyl valinol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, boc-valch2oh, n-t-boc-l-valinol
CID PubChem 7021464
Nom IUPAC N-[(2S)-1-hydroxy-3-méthylbutano-2-yl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-L-Valinol
Conditionnement Flacon en verre
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9950g/mL
Point d’ébullition 218.0°C
Quantité 1 g
Point d’éclair 85°C
Plage de pourcentage du dosage 96%
Poids de la formule 203.28
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-L-Valinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement