Learn More
N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl Anilide, TRC
Code produit 30331647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331647 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331647 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6741305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl Anilide
CAS 874899-05-5
Formule moléculaire C22 H35 N3 O4
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H35N3O4/c1-14(2)13-17(19(26)23-16-11-9-8-10-12-16)24-20(27)18(15(3)4)25-21(28)29-22(5,6)7/h8-12,14-15,17-18H,13H2,1-7H3,(H,23,26)(H,24,27)(H,25,28)/t17-,18-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(=O)Nc1ccccc1
Nom IUPAC tert-butil N-[(2S)-1-[[(2S)-1-anilino-4-méthyl-1-oxpentan-2-yl]amino]-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 405.53
Poids de la formule 405.2628