Learn More
N-Boc-N-déshydroxyéthyl Dasatinib, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-N-deshydroxyethyl Dasatinib |
| CAS | 1159977-13-5 |
| Formule moléculaire | C25H30ClN7O3S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazinecarboxylate (ACI), 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazinecarboxylate (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H30ClN7O3S/c1-15-7-6-8-17(26)21(15)31-22(34)18-14-27-23(37-18)30-19-13-20(29-16(2)28-19)32-9-11-33(12-10-32)24(35)36-25(3,4)5/h6-8,13-14H,9-12H2,1-5H3,(H,31,34)(H,27,28,29,30) |
| SMILES | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCN(CC4)C(=O)OC(C)(C)C)s2 |
| Nom IUPAC | 4-[6-[[5-[(2-cloro-6-metilfenil)carbamoil]-1,3-tiazol-2-il]amino]-2-metilpirimidin-4-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 544.07 |
| Poids de la formule | 543.1819 |