Learn More
N-Boc-N-méthyl-1,3-diaminopropane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462839 1 g 1g
15472839 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66932.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 150349-36-3 | Molecular Formula: C9H20N2O2 | Molecular Weight: 188.271 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150349-36-3
Formule moléculaire C9H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.271
Numéro MDL MFCD01631189
Clé InChI PNQYAMWGTGWJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-aminopropyl-n-methylcarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-aminopropyl-n-methylcarbamate, tert-butyl 3-aminopropyl methyl carbamate, 3-n-boc-n-methylamino propylamine, n-boc-n-methyl-1,3-diaminopropane, n-3-amino-propyl-n-methylcarbamic acid t-butyl ester, acid tert-butyl ester, 3-n-tert-butoxycarbonyl-n-methylamino propylamine, tert-butyl n-3-aminopropyl-n-methyl carbamate
CID PubChem 2756543
Nom IUPAC Tert-butyl N-(3-aminopropyl)-N-méthylcarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Couleur Jaune
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide