Learn More
N-Boc-N-méthyl-L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444067
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15444067 1 g 1g
15454067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31317.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16948-16-6 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16948-16-6
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00037242
Clé InChI VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
CID PubChem 7009590
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-[méthyle-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle]amino]
SMILES C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-N-methyl-L-alanine
Point de fusion 88°C to 92°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Rotation optique −31° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 98%