Learn More
N-Boc-N-méthyl-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449948 5 g 5g
15459948 250 mg 250mg
15439948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63314.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101772-29-6 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
N-Boc-N-methyl-L-serine is used as a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-N-méthyl-L-sérine est utilisée comme précurseur dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101772-29-6
Formule moléculaire C9H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 219.237
Numéro MDL MFCD00037249
Clé InChI NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-n-me-ser-oh, boc-n-methyl-l-serine, boc-n-a-methyl-l-serine, boc-n-, a-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-boc-n-methyl-l-serine, l-serine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, boc-meser-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, boc-l-meser-oh
CID PubChem 7009594
Nom IUPAC Acide (2S)-3-hydroxy-2-[méthyl-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-N-methyl-L-serine
Point de fusion 83°C to 87°C
Beilstein 8685334
Quantité 5 g
Poids de la formule 219.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide