Learn More
N-Boc-Nortropinone, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15545196 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545196 5 g 5g
15535196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15545196 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 185099-67-6
Formule moléculaire C12H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 225.29
Clé InChI MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
CID PubChem 2794767
Nom IUPAC Tert-butyl3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1 ] octane-8-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-Nortropinone
Point de fusion 66.0°C to 72.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 225.29
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Boc-Nortropinone, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.