Learn More
N-boc-O-éthyl-L-sérine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499517
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15499517 250 mg 250mg
15489517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52781.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104839-00-1 | C10H19NO5 | 233.264 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104839-00-1
Formule moléculaire C10H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 233.264
Numéro MDL MFCD06797558
Clé InChI KNBDVSSESAKBJM-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-s-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, boco-etser, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-ethyl, n-tert-butoxycarbonyl-o-ethylserine, n-boc-2-amino-3-ethoxy-propionic acid, s-n-boc-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tertbutoxycarbonylamino-3-ethoxypropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-o-ethylserine
CID PubChem 15058451
Nom IUPAC (2S)-3-éthoxy-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acide propanoïque
SMILES CCOCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-O-ethyl-L-serine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233.26
Pourcentage de pureté 97%