Learn More
N-BOC-pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10613025 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613025 25 g Flacon en verre -
10264864 1 g Flacon en verre 1g
10366254 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10613025 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425820250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86953-79-9
Formule moléculaire C9H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Numéro MDL MFCD00216581
Clé InChI LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
CID PubChem 643455
Nom IUPAC tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-Pyrrolidine
Densité 0.9770g/mL
Point d’ébullition 80°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.977
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-Pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.