Learn More
N-Boc-pyrrolidine, TRC
Code produit 30330170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330170 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB66585050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-pyrrolidine
CAS 86953-79-9
Formule moléculaire C9H17NO2
Quantité 50 g
Synonyme 1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, N-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine, NT 0186, tert-Butyl 1-Pyrrolidinecarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Nom IUPAC pyrrolidine-1-carboxylate de tert- fournir
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Poids de la formule 171.1259