Learn More
N-Boc-pyrrolidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-pyrrolidine |
| CAS | 86953-79-9 |
| Formule moléculaire | C9H17NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, N-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine, NT 0186, tert-Butyl 1-Pyrrolidinecarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1 |
| Nom IUPAC | pyrrolidine-1-carboxylate de tert- fournir |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.24 |
| Poids de la formule | 171.1259 |