Learn More
Acide N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378836 1 g 1g
11388836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19488.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 51077-16-8 | C9H15NO4S | 233.282 g/mol
N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver dans un récipient bien scellé dans des conditions fraîches et sèches. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51077-16-8
Formule moléculaire C9H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.282
Numéro MDL MFCD00077002
Clé InChI FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-thz-oh, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, n-boc-r-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3,4-thiazolidinedicarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 4r, boc-thioproline, n-boc-thioproline, --boc-l-thioproline
CID PubChem 688405
Nom IUPAC Acide (4R)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CSCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylic acid
Point de fusion ∽133°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 6686084
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −113° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 233.28
Pourcentage de pureté 98%