Learn More
N-Boc-S-trityl-D-cystéine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15429318 1 g 1g
15439318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62863.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 87494-13-1 | C27H29NO4S | 463.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87494-13-1
Formule moléculaire C27H29NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 463.59
Numéro MDL MFCD00236839
Clé InChI JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme boc-d-cys trt-oh, boc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-l-cysteine trityl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, boc-cys trt, boc-cys-trt, ambotzbaa5000, n-boc-s-trityl-d-cysteine
CID PubChem 11590774
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-S-trityl-D-cysteine
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propanoic acid
Poids de la formule 463.59
Pourcentage de pureté 98%