Learn More
N-Boc-S-trityl-L-cystéine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465828 5 g 5g
15475828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59490.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 21947-98-8 | C27H29NO4S | 463.592 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21947-98-8
Formule moléculaire C27H29NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 463.592
Numéro MDL MFCD00038251
Clé InChI JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
Synonyme boc-cys trt-oh, n-boc-s-trityl-l-cysteine, boc-s-trityl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-cysteine trt-oh, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, boc-l-cysteine trityl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid
CID PubChem 11167161
Nom IUPAC (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-acide tritylsulfanylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-S-trityl-L-cysteine
Point de fusion 143°C to 146°C
Quantité 5 g
Beilstein 2028965
Rotation optique +28° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 463.59
Pourcentage de pureté 97%