Learn More
N-boc-sarcosine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343097
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343097 5 g 5g
11353097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13482.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13734-36-6
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.211
Numéro MDL MFCD00037795
Clé InChI YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
CID PubChem 83692
Nom IUPAC Acide 2-[méthyl-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]acétique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-sarcosine
Point de fusion 88°C to 93°C
Beilstein 2046827
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.2
Pourcentage de pureté 99%