Learn More
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476280
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11476280 1 g 1g
15403627 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476280 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27155.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147266-92-0
Formule moléculaire C10H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 231.25
Numéro MDL MFCD01861341
Clé InChI BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2r,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-hydroxy-d-proline, boc-trans-4-hydroxy-d-proline, boc-d-hyp-oh, unii-7k1v4sdl4l, 7k1v4sdl4l, 2r,4s-1-tert-butoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-d-proline, n-boc-4-hydroxy-d-proline, trans, 2r,4s-n-alpha-t-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 688615
Nom IUPAC 1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
Point de fusion ∼123°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.25
Pourcentage de pureté 99%