Learn More
Ester méthylique N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495198 5 g 5g
15485198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59027.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 74844-91-0 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
It is used in the synthesis of For-Met-Leu-Phe-OMe (fMLF-OMe) analogues based on Met residue replacement by 4-amino-proline scaffold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse d’analogues For-Met-Leu-Phe-OMe (fMLF-OMe) fondés sur le remplacement des résidus Met par des échafaudages 4-amino-proline.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74844-91-0
Formule moléculaire C11H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 245.28
Numéro MDL MFCD00076981
Clé InChI MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Synonyme boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
CID PubChem 2734883
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
Point de fusion 92°C to 96°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Rotation optique −65° (c=1 in Chloroform)
Nom IUPAC 1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Poids de la formule 245.28
Pourcentage de pureté 97%