Learn More
N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10546864 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10546864 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10546864 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426040010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline
CAS 176486-63-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C25H28N2O6
Numéro MDL MFCD00673783
Quantité 1 g
Rotation spécifique -33° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, chloroform)
Synonyme 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-n-fmoc-amino-l-proline, 2s,4r-n-tert-butoxycarbonyl-4-n-9-fluorenylmethoxycarbonyl aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pyrrolidine-2-carboxylic acid, ambotzbaa1783, 2s,4r-fmoc-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxyli, 2s,4r-1-boc-4-n-fmoc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-trans-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-proline
Clé InChI UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Nom IUPAC Acide (2S,4R)-4-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 452.5
CID PubChem 2756135
Poids de la formule 452.5
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline