Learn More
N-(bromométhyl)phtalimide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377855 50 g 50g
11367855 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02818.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    184.65€ / 50g
    Économisez 20.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5332-26-3 | C9H6BrNO2 | 240.056 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5332-26-3
Formule moléculaire C9H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 240.056
Numéro MDL MFCD00005897
Clé InChI UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-bromomethyl phthalimide, 2-bromomethyl isoindoline-1,3-dione, n-bromomethylphthalimide, phthalimide, n-bromomethyl, phthalimidomethyl bromide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromomethyl, 2-bromomethyl isoindole-1,3-dione, 2-bromomethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, acmc-1awzk
CID PubChem 79244
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Bromomethyl)phthalimide
Point de fusion 144°C to 150°C
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 140943
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 240.07
Pourcentage de pureté 95%