Learn More
N-(bromométhyl)phtalimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(Bromomethyl)phthalimide |
| CAS | 5332-26-3 |
| Formule moléculaire | C9H6BrNO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2-(bromométhyl)isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.05 |
| Poids de la formule | 238.9582 |