Learn More
N-bromosuccinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655332 100 g Flacon en verre 100g
10559820 10 g Flacon en verre 10g
10478820 500 g Flacon en verre -
10132900 1 kg Flacon en verre -
11925581 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10655332 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    40.65€ / 100g
    Économisez 8.85€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage, réactif de formation des liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-08-5
Numéro MDL MFCD00005510
Clé InChI PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
CID PubChem 67184
ChEBI CHEBI:53174
Nom IUPAC 1-bromopyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Bromosuccinimide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H4BrNO2
Quantité 100 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Merck Index 15, 1448
Poids moléculaire (g/mol) 177.985
Poids de la formule 177.99
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5% (on dry substance)
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Bromosuccinimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.