Learn More
N-bromosuccinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468456 1000 g 1000g
11478456 250 g 250g
11488456 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15922.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88€
    119.65€ / 1000g
    Économisez 27.23€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.985 g/mol
N-Bromosuccinimide is a chemical reagent used in electrophilic additions and radical substitution reactions in synthetic organic chemistry. In Wohl-Ziegler reaction, it is involved in allylic and benzylic bromination reaction. It is also used in the alfa-bromination of carbonyl derivatives. In the Hofmann rearrangement, it is used in the presence of a strong base, such as 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) reacts with primary amides to produce a carbamate. It oxidizes silyl ethers to aldehydes in the presence of azobisisobutyronitrile. It is also used for the modification of ribosomal sulfhydryl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-bromosuccinimide est un réactif chimique utilisé dans les additions électrophiles et les réactions de substitution radicalaire en chimie organique synthétique. Dans la réaction de Wohl-Ziegler, il est impliqué dans la réaction de bromuration allylique et benzylique. Il est également utilisé dans l’alpha-bromuration des dérivés carbonylés. Dans la réorganisation de Hofmann, il est utilisé en présence d’une base solide,par exemple, le 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ène (DBU) réagit avec les amides primaires pour produire un carbamate. Il oxyde les éthers silyles en aldéhydes en présence d’azobisobutyronitrile. Il est également utilisé pour la modification des groupes sulfhydryles ribosomiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le tétrahydrofurane, le diméthylformamide, le diméthylsulfoxyde et l’acétonitrile. Légèrement soluble dans l’eau et l’acide acétique. Insoluble dans l’éther, l’hexane et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, le fer, les sels de fer, les hydrocarbures halogénés, les amines et les métaux. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-08-5
Formule moléculaire C4H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.985
Numéro MDL MFCD00005510
Clé InChI PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
CID PubChem 67184
ChEBI CHEBI:53174
Nom IUPAC 1-bromopyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Bromosuccinimide
Densité 2.098
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 113916
Merck Index 14,1438
Poids de la formule 177.99
Pourcentage de pureté 99%