Learn More
n-Butanol, 99 % max., qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11416461 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416461 1 L 1L
11406461 25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416461 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219400191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.48€
    105.00€ / 1L
    Économisez 10.48€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butanol
Densité 0,81 g/cm3 à 21 °C
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99 % maximum.
Qualité Biologie moléculaire