Learn More
Alcool n-butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7, CDN
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Butanol-2,2,3,3,4,4,4-D7 |
| CAS | 91732-68-2 |
| Formule moléculaire | C4 D7 H3 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Butan-2,2,3,3,4,4,4-d7-ol (9 CI), Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 alcohol, n-Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 alcohol, 1-Butanol-2,2,3,3,4,4,4-D7 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeutériobutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 81.165 |
| Poids de la formule | 81.117 g/mol |
| Show More |