Learn More
4-hydroxybenzoate de n-butyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477936 250 g 250g
11467936 1000 g 1000g
11487936 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14043.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Il est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques tels que les ombres à paupière, les fonds de teint, les protections solaires, les hydratants pour visage et les traitements anti-vieillissement cutanés. Il est également utilisé dans les suspensions médicamenteuses et comme additif aromatisant dans les aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques tels que les ombres à paupières, les fonds de teint, les protections solaires, les hydratants pour visage et les traitements anti-vieillissement cutanés.Il est également utilisé dans les suspensions médicamenteuses et comme additif aromatisant dans les aliments.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle, le méthanol.
Remarques
Conserver au réfrigérateur.Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-26-8
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00016478
Clé InChI QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
CID PubChem 7184
Nom IUPAC butyle 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 67°C to 71°C
Quantité 250 g
Beilstein 1103741
Merck Index 14,1584
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol.
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl 4-hydroxybenzoate