Learn More
4-hydroxybenzoate de n-butyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458760 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11458760 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14043.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Il est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques tels que les ombres à paupière, les fonds de teint, les protections solaires, les hydratants pour visage et les traitements anti-vieillissement cutanés. Il est également utilisé dans les suspensions médicamenteuses et comme additif aromatisant dans les aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme conservateur dans les cosmétiques tels que les ombres à paupières, les fonds de teint, les protections solaires, les hydratants pour visage et les traitements anti-vieillissement cutanés.Il est également utilisé dans les suspensions médicamenteuses et comme additif aromatisant dans les aliments.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle, le méthanol.
Remarques
Conserver au réfrigérateur.Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl 4-hydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Point de fusion 67°C to 71°C
Formule moléculaire C11H14O3
Numéro MDL MFCD00016478
Quantité 100 g
Beilstein 1103741
Merck Index 14,1584
Synonyme butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol.
Clé InChI QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de butyle
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
CID PubChem 7184
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté ≥99%