Learn More
Acétate de N-butyle, 99,5 %, pour la biochimie, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12655047 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12655047 1 L 1L
12653590 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12655047 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447050010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.45€
    85.90€ / 1L
    Économisez 7.55€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-86-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009445
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CID PubChem 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nom IUPAC acétate de butyle
SMILES CCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl acetate
Absorbance 0.01 max. at 320nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 300nm, 0.05 max. at 275nm, 0.2 max. at 260nm, 0.5 max. at 256nm, 1 max. at 254nm
Point de fusion -78.0°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 127.0°C
Point d’éclair 27°C
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3CO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.3930 to 1.3950
Quantité 1 L
Merck Index 15,1537
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viscosité 0.69 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biochimie