Learn More
Acétate de n-butyle, + de 99,5 %, pour usage électronique (MOS), sans résidus, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Butyl acetate |
| CAS | 123-86-4 |
| Point de fusion | -78.0°C |
| Densité | 0.8800g/mL |
| Point d’ébullition | 127.0°C |
| Point d’éclair | 27°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H12O2 |
| Formule linéaire | CH3CO2(CH2)3CH3 |
| Afficher plus |