Learn More
Acétate de n-butyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11404017
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
2500 mL
missing translation for 'unitSize'
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11404017 500 mL 500mL
11414017 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11404017 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A19412.AP
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-Butyl acetate is widely used as a solvent for cellulose nitrate, resins, polymers, oils and fats. It is used in paints, coatings, printing inks, aerosol sprays and cosmetics. It is used as a synthetic fruit flavoring agent in foods like candy, ice cream, cheeses and baked food items. In pharmaceutical and petroleum industries, it is used for extraction and as a processing solvent. It is an ingredient of cleaners, essences and fragrances. It is used as an analytical reagent to verify thalium, stannum and tungsten as well as in the determination of molybdenum and rhenium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de N-butyle est largement utilisé comme solvant pour le nitrate de cellulose, les résines, les polymères, les huiles et les graisses. Il est utilisé dans les peintures, les revêtements, les encres d’impression, les aérosols et les cosmétiques. Il est utilisé comme aromatisant aux fruits synthétiques dans les aliments comme les bonbons, la crème glacée, les fromages et les produits alimentaires cuits au four. Dans les industries pharmaceutiques et pétrolières, il est utilisé pour l’extraction et comme solvant de traitement. Il s’agit d’un ingrédient de nettoyants, d’essences et de parfums. Il est utilisé comme réactif analytique pour vérifier le thalium, le Stannum et le tungstène ainsi que pour la détermination du molybdène et du rhénium.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther éthylique, l’alcool, l’acétone, au chloroforme et à la plupart des hydrocarbures. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-86-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009445
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CID PubChem 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nom IUPAC acétate de butyle
SMILES CCCCOC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Butyl acetate
Point de fusion -78°C
Densité 0.881
pH 5
Point d’ébullition 124°C to 126°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Fruit-like
Formule linéaire CH3CO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.3945
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyl acetate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate