Learn More
Acétate de N-butyle, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10640331 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10640331
Marque: Fisher Chemical B/4951/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 123-86-4
Numéro MDL 9445
Spécification
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
pH 6.2
Point d’ébullition 126°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H12O2
Quantité 1 L
Densité de vapeur 4
Poids de la formule 116.16g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.