Learn More
N-Acétate de butyle, Solstice
Code produit 16625883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
175 kg
Conditionnement:
175kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16625883 175 kg 175kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16625883 Fournisseur Fluka Code fournisseur 65530175KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3495.00€
    2596.65€ / 175kg
    Économisez 898.35€
    25% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Point de fusion -78 °C
Couleur Incolore
Densité 0,881 g/cm3 (20 °C)
Point d’ébullition 126,2 °C (1013 hPa)
Point d’éclair 27 °C
Formule moléculaire C6H12O2
Quantité 175 kg
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(C)=O
Nom IUPAC acétate de butyle
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Qualité Solvants ACS d’usage général