Learn More
Acétate de N-butyle, qualité HPLC, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313588
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313588 250 mL 250mL
11383578 1 L 1L
11393578 4 x 1 L 4L
11303588 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11313588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039197.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-Butyl acetate is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-86-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009445
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CID PubChem 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nom IUPAC Acétate de butyle
SMILES CCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl acetate
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Densité 0.881 g/mL
pH 5
Point d’ébullition 124°C to 126°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Fruit-like
Formule linéaire CH3CO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.3945
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbonsSlightly miscible with water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité HPLC
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl acetate, HPLC Grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate