Learn More
n-Butyle butyrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495827 250 mL 250mL
11485827 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24390.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
It is very important for the food and beverages industries and used as perfuming agents. It is a applied as a solvent for resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est très important pour le secteur de l’alimentation et des boissons et est utilisé comme agent de parfumerie. Il s’agit d’un solvant appliqué aux résines.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1 g/l).
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-21-7
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00009450
Clé InChI XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
CID PubChem 7983
ChEBI CHEBI:87429
Nom IUPAC butyl butanoate
SMILES CCCCOC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl butyrate
Point de fusion -92°C
Point d’ébullition 164°C to 165°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Formule linéaire CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3272
Beilstein 1747101
Merck Index 14,1556
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl butyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyl butyrate