Learn More
Chlorure de n-Butyle (HPLC), Fisher Chemical™
Code produit 10795321 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10795321 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10795321 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/4756/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    233.00€ / 2.5L
    Économisez 202.00€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Phase mobile HPLC pour séparations analytiques et préparatives
  • Phase mobile HPLC pour séparations analytiques et préparatives.
  • Transmittance UV élevée et faible taux de résidus d’évaporation.
  • Filtré à l’aide d’un filtre submicronique pour éliminer les particules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-69-3
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Clé InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Spécification
Point de fusion -123 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 77 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Numéro MDL 1009
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 92,57g/mol
Tension de vapeur 108 mbar à 20 °C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chlorobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.