Learn More
Alcool n-butyl-d9, CDN
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Butan-d9-ol |
| CAS | 25493-17-8 |
| Formule moléculaire | C4 2H9 H O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadutériobutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 83.18 |
| Poids de la formule | 83.1297 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |