Learn More
Disulfure de N-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10539820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10539820 25 g Flacon en verre 25g
10498050 100 g Flacon en verre 100g
11935721 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10539820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107920250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-45-8 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-45-8
Formule moléculaire C8H18S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.35
Numéro MDL MFCD00009467
Clé InChI CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl disulfide, butyl disulfide, disulfide, dibutyl, n-butyl disulfide, di-n-butyl disulfide, dibutyl disulphide, 5,6-dithiadecane, 1-butyldisulfanyl butane, unii-z77ef35c0q, 1-butyldisulfanyl-butane
CID PubChem 12386
Nom IUPAC 1-(butyldisulfanyl)butane
SMILES CCCCSSCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl disulfide
Couleur Brun à incolore
Densité 0.9380g/mL
Point d’ébullition 229.0°C to 233.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2S2
Indice de réfraction 1.4915 to 1.4935
Quantité 25 g
Beilstein 01,II,4
Gravité spécifique 0.938
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 178.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl disulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.