Learn More
Formiate de n-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438760
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438760 50 mL 50mL
11431578 250 mL 250mL
11421578 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438760 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13882.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 592-84-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-84-7
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00003296
Clé InChI NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl formate, formic acid, butyl ester, butyl methanoate, n-butyl methanoate, formic acid butyl ester, n-butylformate, butylester kyseliny mravenci, fema no. 2196, unii-0y9mz7vm9p, butylester kyseliny mravenci czech
CID PubChem 11614
Nom IUPAC Formiate de butyle
SMILES CCCCOC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl formate
Point de fusion -92°C
Point d’ébullition 105°C to 107°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Quantité 50 mL
Numéro UN UN1128
Beilstein 1742108
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 97%