Learn More
L-lactate de n-butyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454904 1000 g 1000g
11464904 250 g 250g
11474904 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454904 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13821.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 34451-19-9 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Fenofibrate was formulated with n-butyl L-lactate, Tween 80, and a number of cosurfactants, diluted with the water phase (either water or saccharidesolution) and then subjected to a freeze-drying (FD) process to obtain SMEPMS nanosized.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fénofibrate a été formulé avec du L-lactate de n-butyle, du Tween 80 et un certain nombre de cosurfactants, dilués avec la phase de l’eau (eau ou solution saccharide), puis soumis à un procédé de lyophilisation (FD) pour obtenir un SMEMS nanoscopique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’eau (42 g/l (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34451-19-9
Formule moléculaire C7H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00004519,MFCD00066454
Clé InChI MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 6999977
Nom IUPAC Butyle (2S)-2-hydroxypropanoate
SMILES CCCCOC(=O)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl L-lactate
Densité 0.984
Point d’ébullition 185°C to 187°C
Point d’éclair 69°C (157°F)
Indice de réfraction 1.421
Quantité 1000 g
Synonyme butyl 2s-2-hydroxypropanoate, unii-33glz553p8, butyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, 2s, butyl l-lactate, --butyl l-lactate, propanoic acid,2-hydroxy-, butyl ester, 2s, +-butyl lactate, butyl-l-lactate, butyl lactate, s
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and water(42g/L (25°C).
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté ≥97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.