Learn More
Lactate de n-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10743051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10743051 500 mL Flacon en verre 500mL
10154530 25 mL Flacon en verre 25mL
10300944 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10743051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.30€
    80.65€ / 500mL
    Économisez 15.65€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 138-22-7 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138-22-7
Formule moléculaire C7H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00004519
Clé InChI MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
Synonyme butyl lactate, n-butyl lactate, lactic acid, butyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, butyllactate, 2-hydroxypropanoic acid butyl ester, butylester kyseliny mlecne, butyl alpha-hydroxypropionate, butyl lactate natural, fema no. 2205
CID PubChem 8738
Nom IUPAC Butyle 2-hydroxypropanoate
SMILES CCCCOC(=O)C(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Butyl lactate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -43.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 185.0°C to 187.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: 42g/L (25 c). Other solubilities: hydrolyses in acids and alkalies,miscible with ether alcohol
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide