Learn More
Lévulinate de n-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425538
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15425538 100 mL 100mL
15435538 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59274.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 2052-15-5 | C9H16O3 | 172.224 g/mol
Butyl levulinate was used in the synthesis of γ-valerolactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le lévulate de butyle a été utilisé dans la synthèse de γ-valérolactone.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-15-5
Formule moléculaire C9H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 172.224
Numéro MDL MFCD00009449
Clé InChI ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl levulinate, n-butyl levulinate, butyl laevulinate, pentanoic acid, 4-oxo-, butyl ester, n-butyl laevulinate, levulinic acid, butyl ester, butyl 4-ketovalerate, 4-ketopentanoic acid butyl ester, butyl acetylpropionate, n-butyl 4-oxopentanoate
CID PubChem 16331
Nom IUPAC 4-oxopentanoate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)CCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl levulinate
Densité 0.974
Point d’ébullition 106°C to 108°C (5.5 mmHg)
Point d’éclair 92°C (198°F)
Formule linéaire CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.427
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 172.22
Pourcentage de pureté 98%