Learn More
Méthacrylate de n-butyle, 99 %, stab. avec 15-20 ppm de 4-méthoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479366
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
Code produit. 11479366
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19068.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
n-Butyl methacrylate is used as a building block of polymer based products that are used in paints and coatings, resins, adhesives, toners and inks, oil additives for dental and medical products. Its polymer polybutyl methacrylate (PBMA) with the sodium salt of partially carboxymethylated guar gum (Na-PCMGG, DS = 0.497) is synthesized using ceric ammonium nitrate as a redox initiator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthacrylate de N-butyle est utilisé comme bloc de construction de produits à base de polymères qui sont utilisés dans les peintures et les revêtements, les résines, les adhésifs, les toners et les encres, les additifs d’essence pour les produits dentaires et médicaux. Son méthacrylate de polybutyle (PBMA) en polymère avec le sel de sodium de la gomme de guar partiellement carboxyméthylée (Na-PCMGG, DS = 0,497) est synthétisé à l’aide du nitrate d’ammonium cerique comme un initiateur redox.
Solubilité
Miscible à l’éther éthylique et l’éthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-88-1
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00009444
Clé InChI SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
CID PubChem 7354
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 15 to 20 ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -75°C
Densité 0.894
Point d’ébullition 160°C to 163°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.424
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2227
Beilstein 773960
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl ether and ethanol. Immiscible with water.
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl methacrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Butyl methacrylate