Learn More
N-Butyl Nor Scopolamine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-butyl Norscopolamine hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27NO4.ClH/c1-2-3-9-21-16-10-14(11-17(21)19-18(16)25-19)24-20(23)15(12-22)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,14-19,22H,2-3,9-12H2,1H3;1H/t14-,15-,16-,17+,18-,19+;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 381.1707 |
| Pourcentage de pureté | >95% |