Learn More
Éther phényle n-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381677 25 g 25g
11391677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04703.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1126-79-0 | C10H14O | 150.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1126-79-0
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00009438
Clé InChI YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl phenyl ether, n-butyl phenyl ether, benzene, butoxy, ether, butyl phenyl, phenyl butyl ether, butoxyphenyl, n-butoxybenzene, butyloxy benzene, n-butylphenylether, butoxy-benzene
CID PubChem 14311
Nom IUPAC butoxybenzène
SMILES CCCCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl phenyl ether
Point de fusion -19°C
Densité 0.938
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 25 g
Beilstein 1635559
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%