Learn More
Propionate de N-butyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10117903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10117903 250 mL Flacon en verre 250mL
10093190 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10117903 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269482500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-01-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00009448
Clé InChI BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
CID PubChem 11529
Nom IUPAC butyl propanoate
SMILES CCCCOC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl propionate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -75°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OC(O)C2H5
Indice de réfraction 1.4000 to 1.402
Quantité 250 mL
Beilstein 02, 241
Merck Index 15, 1590
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 0.83 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl propionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.