Learn More
Propionate de n-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470651 500 g 500g
11460651 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470651 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20125.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-01-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.187
Numéro MDL MFCD00009448
Clé InChI BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
CID PubChem 11529
Nom IUPAC butyl propanoate
SMILES CCCCOC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl propionate
Densité 0.87
Point d’ébullition 144°C to 146°C
Point d’éclair 38°C (101°F)
Indice de réfraction 1.402
Quantité 500 g
Numéro UN UN3272
Merck Index 14,1587
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%