Learn More
Sulfure de N-butyle, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11945721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
Code produit. 11945721
Marque: Thermo Scientific Acros 108010025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-40-1
Formule moléculaire C8H18S
Poids moléculaire (g/mol) 146.29
Numéro MDL MFCD00009468
Clé InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
CID PubChem 11002
SMILES CCCCSCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl sulfide
Point de fusion -80.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 189.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2S
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4540
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,IV,1559
Merck Index 15,1593
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Nom IUPAC 1-butylsulfanylbutane
Poids de la formule 146.29
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.