Learn More
Sulfoxyde de n-butyle, 93 %, tech., Acros Organics
Code produit 10635332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10635332 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10635332 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108040250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl sulfoxide
Note relative au nom tech., 93%
CAS 2168-93-6
% min. CAS 91.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 35.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 250.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 93%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18OS
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2SO
Indice de réfraction 1.4669
Numéro MDL MFCD00002093
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 371
Gravité spécifique 0.83
Synonyme dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
Clé InChI LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCS(=O)CCCC
Nom IUPAC 1-butylsulfinylbutane
Poids moléculaire (g/mol) 162.29
CID PubChem 16568
Poids de la formule 162.29
Pourcentage de pureté 93%
Qualité Technique
Forme physique Solide cristallin