Learn More
N-Butylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10500001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10500001 1 L Flacon en verre 1L
10688083 250 mL Flacon en verre 250mL
10030540 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11915171 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10500001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107800010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-73-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.13
Numéro MDL MFCD00011690
Clé InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
CID PubChem 8007
ChEBI CHEBI:43799
Nom IUPAC butan-1-amine
SMILES CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylamine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -49.0°C
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 78.0°C
Point d’éclair −7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.4000 to 1.4020
Quantité 1 L
Beilstein 04,156
Fieser 04,53
Merck Index 15,1545
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.